Learn More
Masterflex™ Électrovanne de relevage direct 3 voies en PTFE
Click to view available options
Tension:
12 VCC
24 VCC
Pression maximale:
18 psi
30 psi
60 psi
Conditionnement:
1 pièce
Description
Électrovanne PTFE simple bobine
• Micro-électrovanne pour gaz et liquide
• Corps de vanne en PTFE TFE
• Passage fluide bi-directionnel
• Volume mort très faible
• Le changement d'état de l'électrovanne s'effectue à la tension de commutation
• Après commutation réduire la tension d'alimentation de 1/3
• Electrovanne 3/2 U 12 Vcc
• Micro-électrovanne pour gaz et liquide
• Corps de vanne en PTFE TFE
• Passage fluide bi-directionnel
• Volume mort très faible
• Le changement d'état de l'électrovanne s'effectue à la tension de commutation
• Après commutation réduire la tension d'alimentation de 1/3
• Electrovanne 3/2 U 12 Vcc
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Idéale pour une utilisation avec des liquides de haute pureté ou corrosifs |
| Température max. de fonctionnement (métrique) | 70°C |
| Matériau | PTFE |
| Quantité | 1/boîte |
| Type | Électrovanne de relevage direct 3 voies |
| Tension | 24 VCC |
| Pression maximale | 60 psi |