Learn More
Eppendorf™ Protein LoBind™ Deepwell Plates
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Eppendorf Protein LoBind Plates are designed for use in proteomics or other fields of protein research, where protein concentration tend to be very small and sample recovery is vital for assay results.
Marque:  Eppendorf™ 0030504208
355.99 EUR valable jusqu'au 2025-05-31
Utilisez le code promo "25977" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10709263
  • 375.50€ / 20 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Eppendorf LoBind material ensures excellent sample recovery for improved assay results.
  • Free of surface coating (e.g., silicone) to minimize the risk of sample interference.
  • Lot-certified PCR clean purity grade: free of human DNA, DNase, RNase and PCR inhibitors.
  • High-contrast Unique OptiTrack™ matrix: up to 30% faster sample identification and fewer pipetting errors.
  • RecoverMax™ well design: optimized well geometry for minimal remaining/dead volume and excellent mixing properties.
  • Raised well rims and a smooth surface ensure reliable sealing in plates.
Compliance
IVD, SBS/ANSI™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Afficher plus
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotO219992I Type de certificatCertificat d’analyse Date25/03/2025 Catalog Number0030504208
Numéro de lotO219991I Type de certificatCertificat d’analyse Date25/03/2025 Catalog Number0030504208
Numéro de lotN218245Q Type de certificatCertificat d’analyse Date04/02/2025 Catalog Number0030504208
Numéro de lotN217123N Type de certificatCertificat d’analyse Date23/10/2024 Catalog Number0030504208
Numéro de lotL205622N Type de certificatCertificat d’analyse Date25/04/2024 Catalog Number0030504208
Nom du produit
Eppendorf™ Protein LoBind™ Deepwell Plates > No. of Wells: 96, Well Volume: 1000 μL, Color: White, Packaging: 20 Plates (5 Bags x 4 Plates)