Learn More
DuPont™ Combinaison ProShield™ 20 bleue
Tous les produits DuPont Produits
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
XXL
XXXL
Description
- Vêtements de protection chimique, catégorie III, type 5 et 6
- EN 1073-2 (protection contre la contamination radioactive)
- Traitement antistatique (EN 1149-5) sur l’intérieur
- Coutures externes cousues
- Fermeture éclair en nylon avec rabat
- Disponible en bleu du S au XXXL (également disponible en blanc).
- Capuche à 2 pièces.
- Capuche, poignets, taille et chevilles avec élastique
Spécification
Spécification
Type de produit | Combinaison à capuche |
Dimensions | S |
Matériau | Tissu SMS |
Couleur | Bleu |
Type de cheville | Élastique |
Type de manchette | Élastique |
Type de goulot | Capuche |
Type de bouchon | Fermeture à glissière avec rabat-tempête |
Type de couture | Piqué |
Type de protection | Catégorie III, Type 5 et 6 |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 7
L’utilisateur doit procéder à l’évaluation des risques afin de déterminer la protection requise.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
DuPont™ Combinaison ProShield™ 20 bleue >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu