Learn More
Bochem™ Agitateurs à hélice
Mélange les milieux à viscosité faible et moyenne
Marque:  Bochem™ 9114
Code produit. 10449582
  • 99.95€ / 1 pièce
Expédition estimée: 16-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Trois lames fixes
  • Régime moyen
  • Mélange de milieux à viscosité faible et moyenne
  • Idéal pour l’homogénéisation et la suspension
  • Flux axial
Spécification
Spécification
Acier inoxydable (18/8)
Idéal pour l’homogénéisation et la mise en suspension
Boîte de 1
Agitateurs à hélice
500 mm
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Bochem™ Agitateurs à hélice > Longueur de la lame : 500 mm