Learn More
OHAUS™ Balance semi-micro Pioneer™
La balance semi-micro PX5 OHAUS™ Pioneer™ offre une précision et une répétabilité élevées dans les applications de laboratoire, industrielles et éducatives. La balance PX5 est abordable, conçue de manière intuitive avec une seconde ligne d’affichage pour des informations supplémentaires et des connexions USB et RS232 pour une communication aisée.
Marque: OHAUS™ 30485341
3925.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
- La balance PX5 offre une précision et une répétabilité élevées à un prix abordable pour les applications de pesée essentielles en laboratoire, dans le domaine industriel et dans le cadre éducatif.
- Dotée d’un boîtier inférieur en métal coulé, d’un sous-plateau et d’un plateau de pesée en acier inox, la balance PX5 est construite pour être résistante et est idéale pour une utilisation polyvalente à long terme.
- La balance PX5 propose une seconde ligne d’affichage pour des informations ou des conseils supplémentaires, une barre antistatique amovible pour une mise à la terre pratique et des connexions USB et RS232 pour une communication aisée
Spécification
InCal&trade ; - Semi automatique | |
82,00 g | |
0,010000 mg | |
0,000100 g | |
0,020000 mg | |
50 g, OIML E2 ou ASTM CL 1 | |
321 x 209 x 309 mm |
RS232 et dispositif USB (inclus) ; sortie de données BPL/BPF avec horloge en temps réel (sauf version US) | |
LCD rétroéclairé, affichage de la deuxième ligne pour des informations ou des conseils supplémentaires (matrice de points) | |
Anglais (US), français, allemand, italien, espagnol (MX), polonais, espagnol | |
PX85M | |
10,000 s | |
Carat, Custom, Grain, Gram, Hong Kong Tael, Kilogramme, Mesghal, Milligramme, Momme, Newton, Ounce, Ounce Troy, Pennyweight, Pound, Singapore Tael, Taiwan Tael, Tical, Tola | |
5,000 kg |