Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC ProPac™ WAX-10
Pour bénéficier d’une résolution et d’une efficacité exceptionnelles lors des séparations de variantes de protéines, choisissez les colonnes LC ProPac WAX-10.
470.39€ - 9080.42€
Spécification
Granulométrie | 10 μm |
---|---|
pH | 2 à 12 |
Porosité | Non poreuse |
Température | 60°C |
Phase stationnaire | Amine tertiaire |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Format de colonne | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Format de colonne | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11361743
|
Thermo Scientific™
054999 |
250 mm | 4 mm | Colonne analytique |
1437.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11331853
|
Thermo Scientific™
063464 |
250 mm | 2 mm | Colonne analytique |
1443.79€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11301873
|
Thermo Scientific™
063707 |
250 mm | 9 mm | Colonne analytique |
3646.47€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15510234
|
Thermo Scientific™
088771 |
250 mm | 22 mm | Colonne semi-préparative |
9080.42€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15560234
|
Thermo Scientific™
088776 |
250 mm | 4 mm | Ensemble de colonnes (3 colonnes, 1 lot) | N/A | N/A | N/A | |||||
11341853
|
Thermo Scientific™
063470 |
50 mm | 2 mm | Pré-colonne |
470.39€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11381743
|
Thermo Scientific™
055150 |
50 mm | 4 mm | Pré-colonne |
470.39€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15570234
|
Thermo Scientific™
088777 |
250 mm | 4 mm | Ensemble de colonnes (3 colonnes, 3 lots) | N/A | N/A | N/A | |||||
Descrizione
Pour bénéficier d’une résolution exceptionnellement élevée et d’une grande efficacité de séparation par échange d’anions des variantes de protéines, utilisez les colonnes LC Thermo Scientific™ ProPac™ WAX-10. Reposant sur une particule à noyau non poreuse de 10 μm assurant la stabilité de pression, les colonnes ProPac peuvent résoudre les isoformes qui diffèrent d’un seul résidu chargé. Une fine couche hydrophile empêche les interactions secondaires indésirables. La surface d’échange anionique greffée fournit un contrôle de sélectivité reposant sur le pH et un transfert de masse rapide assurant une séparation hautement efficace et une capacité modérée.
Maximisation de la résolution- Colonne LC ProPac WAX-10 pour un échange anionique faible avec un groupe fonctionnel d’amine tertiaire
- Les colonnes ont un diamètre interne allant de 2 mm (pour le travail analytique) à 22 mm (pour le travail semi-préparatif)
- Idéales pour la caractérisation et l’évaluation du contrôle qualité des variantes de protéines étroitement liées
- Séparations à haute résolution inégalées
- Pics haute efficacité avec excellente récupération
- Capacité supérieure à celle des autres colonnes basées sur des particules non poreuses
- Reproductibilité supérieure de colonne à colonne et de lot à lot, ce qui supprime le problème de variabilité des colonnes dans les tests de stabilité et d’AQ/CQ
Specifica
10 μm | |
Non poreuse | |
Amine tertiaire | |
Polymère sphérique, non poreux | |
Échange d’ions |
2 à 12 | |
60°C | |
ProPac | |
Échange d’ions |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.