Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC ProPac™ WAX-10
Description
Pour bénéficier d’une résolution exceptionnellement élevée et d’une grande efficacité de séparation par échange d’anions des variantes de protéines, utilisez les colonnes LC Thermo Scientific™ ProPac™ WAX-10. Reposant sur une particule à noyau non poreuse de 10 μm assurant la stabilité de pression, les colonnes ProPac peuvent résoudre les isoformes qui diffèrent d’un seul résidu chargé. Une fine couche hydrophile empêche les interactions secondaires indésirables. La surface d’échange anionique greffée fournit un contrôle de sélectivité reposant sur le pH et un transfert de masse rapide assurant une séparation hautement efficace et une capacité modérée.
- Colonne LC ProPac WAX-10 pour un échange anionique faible avec un groupe fonctionnel d’amine tertiaire
- Les colonnes ont un diamètre interne allant de 2 mm (pour le travail analytique) à 22 mm (pour le travail semi-préparatif)
- Idéales pour la caractérisation et l’évaluation du contrôle qualité des variantes de protéines étroitement liées
- Séparations à haute résolution inégalées
- Pics haute efficacité avec excellente récupération
- Capacité supérieure à celle des autres colonnes basées sur des particules non poreuses
- Reproductibilité supérieure de colonne à colonne et de lot à lot, ce qui supprime le problème de variabilité des colonnes dans les tests de stabilité et d’AQ/CQ
Spécification
Spécification
| Format de colonne | Ensemble de colonnes (3 colonnes, 3 lots) |
| Diamètre (métrique) | 4 mm |
| Débit | 0,3 ml/min |
| Longueur (métrique) | 250 mm |
| Pression max. | 3000 psi (207 bar) |
| Compatibilité de phase mobile | pH 2 à 12, 80 % compatible avec l’acétonitrile, l’acétone, le méthanol, compatible avec les détergents non ioniques et zwitterioniques, incompatible avec les détergents anioniques |
| Granulométrie | 10 μm |
| pH | 2 à 12 |
| Porosité | Non poreuse |
| Température | 60°C |
| Afficher plus |