Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC ProPac™ WAX-10
Code produit. 11331853
Click to view available options
Longueur (métrique):
50 mm
250 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
2 mm
4 mm
4 mm
9 mm
22 mm
Format de colonne:
Colonne analytique
Colonne semi-préparative
Ensemble de colonnes (3 colonnes, 1 lot)
Ensemble de colonnes (3 colonnes, 3 lots)
Pré-colonne
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11331853
Marque: Thermo Scientific™ 063464
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour bénéficier d’une résolution et d’une efficacité exceptionnelles lors des séparations de variantes de protéines, choisissez les colonnes LC ProPac WAX-10.
Pour bénéficier d’une résolution exceptionnellement élevée et d’une grande efficacité de séparation par échange d’anions des variantes de protéines, utilisez les colonnes LC Thermo Scientific™ ProPac™ WAX-10. Reposant sur une particule à noyau non poreuse de 10 μm assurant la stabilité de pression, les colonnes ProPac peuvent résoudre les isoformes qui diffèrent d’un seul résidu chargé. Une fine couche hydrophile empêche les interactions secondaires indésirables. La surface d’échange anionique greffée fournit un contrôle de sélectivité reposant sur le pH et un transfert de masse rapide assurant une séparation hautement efficace et une capacité modérée.
Maximisation de la résolution
  • Colonne LC ProPac WAX-10 pour un échange anionique faible avec un groupe fonctionnel d’amine tertiaire
  • Les colonnes ont un diamètre interne allant de 2 mm (pour le travail analytique) à 22 mm (pour le travail semi-préparatif)
Performances supérieures pour l’analyse des protéines
  • Idéales pour la caractérisation et l’évaluation du contrôle qualité des variantes de protéines étroitement liées
  • Séparations à haute résolution inégalées
  • Pics haute efficacité avec excellente récupération
  • Capacité supérieure à celle des autres colonnes basées sur des particules non poreuses
  • Reproductibilité supérieure de colonne à colonne et de lot à lot, ce qui supprime le problème de variabilité des colonnes dans les tests de stabilité et d’AQ/CQ
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 2 mm
Débit 1 ml/min
Longueur (métrique) 250 mm
Pression max. 3000 psi (207 bar)
Compatibilité de phase mobile pH 2 à 12, 80 % compatible avec l’acétonitrile, l’acétone, le méthanol, compatible avec les détergents non ioniques et zwitterioniques, incompatible avec les détergents anioniques
Granulométrie 10 μm
pH 2 à 12
Porosité Non poreuse
Quantité Chaque
Température 60°C
Phase stationnaire Amine tertiaire
Gamme de produits ProPac
Matériau de remplissage Polymère sphérique, non poreux
Type de colonne Échange d’ions
Phase Échange d’ions
Type Colonne analytique
Technique Bio-LC
Concept écologique Responsibly packaged