Learn More
BRAND™ Transferpette™ S-12, Volume réglable
La pipette à déplacement d'air Transferpette™ S vous permet de travailler de manière efficace et ergonomique avec de petits et de grands volumes. Des forces de fonctionnement faibles et une course courte garantissent un pipetage plus détendu, même pendant les longues séries de pipetage.
Marque: BRAND™ 705932
751.46 EUR valable jusqu'au 2025-06-30
Utilisez le code promo "24075" pour bénéficier de cette offre.
Description
- La pipette à déplacement d'air Transferpette™ S vous permet de travailler de manière efficace et ergonomique avec de petits et de grands volumes.
- Des forces de fonctionnement faibles et une course courte garantissent un pipetage plus détendu, même pendant les longues séries de pipetage.
- Grâce à son ergonomie parfaite, la Transferpette™ S offre une prise confortable pour n'importe quelle position de la main, que vous soyez gaucher ou droitier, ou que vous ayez de grandes ou petites mains.
- Il n'est pas nécessaire de changer de préhension, car la pipette de microlitres permet un fonctionnement à une seule main : réglez le volume, pipettez, éjectez la pointe.
- La protection contre le changement de volume est également facile à utiliser avec des gants et évite une modification accidentelle du volume de votre appareil.
- La Transferpette™ S est également dotée de la technologie Easy Calibration, qui facilite l’étalonnage. L'étalonnage peut être effectué sans outils.
- Un tableau de compatibilité indique les pointes qui s'adaptent à l'appareil, ce qui vous permet de toujours commander les bons cônes de pipette.
Présentation
- Gamme de volumes des pipettes monocanal : de 0,1 μl à 10 ml
- Gamme de volumes de pipettes multicanaux : de 0,5 μl à 300 μ l
- Course courte et faible force de fonctionnement
- Pointe conique universelle
- Autoclavage complet à 121 °C
- Utilisation à une main pour les droitiers et les gauchers
- Code couleur sur la molette de réglage de réglage du volume, protection de l'arbre et protection contre le changement de volume
- Insertion et éjection faciles des pointes grâce aux joints toriques des pipettes multicanaux
- Peut être étalonné facilement et sans outils grâce à la technologie Easy Calibration
- Arbre fin pour un échantillonnage à partir de récipients étroits (tubes à centrifuger)
- Supporte des températures de +15 °C à +40 °C
- Pression de vapeur jusqu’à 500 mbar
- Viscosité jusqu’à 260 mPa
Spécification
DIN EN 285 | |
Autoclavable | |
Transferpette S | |
Pipette | |
15 à 40°C | |
23,7 cm | |
12,3 cm |
Transferpette™ S-12, volume réglable, DE-M, M12-300, 30-300 μl | |
Polypropylène | |
Non stérile | |
30 à 300 μl | |
36 mois | |
14 cm |
Vidéos
-
Brand Transferpette S (EN)
Promotions
-
Plusieurs fabricants
La promotion ultime sur les appareils de laboratoire
Économisez jusqu'à 78 % sur du matériel de laboratoire de qualité supérieure et améliorez votre laboratoire aux prix les plus bas.Code promotionnel: 24075Expire: 2025-06-30
Jours
26Heures
15Minutes
20Secondes
49Nouvelle offre Économisez jusqu'à 78%