Learn More
Uvex™ Gants de protection chimique Profastrong NF33
Les gants de protection chimique NBR sensibles sont dotés d’une doublure en coton floqué pour un confort optimal et offrent un haut degré de résistance à l’abrasion mécanique.
3.90€
Spécification
Couleur | Vert |
---|---|
Matériau | NBR |
Norme EN388 | 4101X |
EN ISO 374-1 | Type A |
EN ISO 374-1 CODES DE LETTRES CHIMIQUES | AJKLOT |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15386922
|
Uvex™
6012202 |
8 |
3.90€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15396922
|
Uvex™
6012203 |
9 |
3.90€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15366922
|
Uvex™
6012204 |
10 |
3.90€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15376922
|
Uvex™
6012201 |
7 |
3.90€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Gants de protection chimique NBR sensibles avec doublure en coton floqué pour plus de confort
- La structure en relief sur la paume améliore les capacités de préhension dans les zones moites et humides
- Caoutchouc nitrile résistant aux huiles, aux graisses, aux acides et aux alcalis
- Les gants offrent une sensibilité tactile, un ajustement sûr et une résistance à l’abrasion mécanique
- Idéals pour une utilisation dans divers secteurs, notamment l’automobile, les produits chimiques et l’impression
Spécification
Vert | |
4101X | |
AJKLOT | |
Manchette | |
33 cm |
NBR | |
Type A | |
Bactéries, champignons AVEC protection contre les virus | |
Coton |