Learn More
uvex Gants de protection chimique Profastrong NF33
Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Gants de protection chimique NBR sensibles avec doublure en coton floqué pour plus de confort
- La structure en relief sur la paume améliore les capacités de préhension dans les zones moites et humides
- Caoutchouc nitrile résistant aux huiles, aux graisses, aux acides et aux alcalis
- Les gants offrent une sensibilité tactile, un ajustement sûr et une résistance à l’abrasion mécanique
- Idéals pour une utilisation dans divers secteurs, notamment l’automobile, les produits chimiques et l’impression
Spécification
Spécification
| Couleur | Vert |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | NBR |
| Type de produit | Chemical-resistant Gloves |
| Dimensions | 10 |
| Norme EN388 | 4101X |
| EN ISO 374-1 | Type A |
| EN ISO 374-1 CODES DE LETTRES CHIMIQUES | AJKLOT |
| EN ISO 374-5 | Bactéries, champignons AVEC protection contre les virus |
| Type de manchette de gant | Manchette |
| Afficher plus |