Learn More
Uvex™ Gants de protection chimique Profastrong NF33
Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
Description
- Gants de protection chimique NBR sensibles avec doublure en coton floqué pour plus de confort
- La structure en relief sur la paume améliore les capacités de préhension dans les zones moites et humides
- Caoutchouc nitrile résistant aux huiles, aux graisses, aux acides et aux alcalis
- Les gants offrent une sensibilité tactile, un ajustement sûr et une résistance à l’abrasion mécanique
- Idéals pour une utilisation dans divers secteurs, notamment l’automobile, les produits chimiques et l’impression
Spécification
Spécification
Couleur | Vert |
Matériau | NBR |
Dimensions | 7 |
Norme EN388 | 4101X |
EN ISO 374-1 | Type A |
EN ISO 374-1 CODES DE LETTRES CHIMIQUES | AJKLOT |
EN ISO 374-5 | Bactéries, champignons AVEC protection contre les virus |
Type de manchette de gant | Manchette |
Matériau de revêtement | Coton |
Longueur (métrique) | 33 cm |