Learn More
OHAUS™ Probe PT100(A), Stainless Steel (316/304)
GREENER_CHOICE
High Quality Accessories for Hot Plate Stirrers
Marque:  OHAUS™ 30973654
Code produit. 30182893
  • 127.00€ / 1 unité
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Accessory for Guardian™ Hotplates and Stirrers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
For Guardian range
1
Sonde de température
Probe PT100(A) -40°C to 400°C 25 cm SS 316/304
40°C to 400°C
Stainless Steel (AISI 304)
Nom du produit
OHAUS™ Probe PT100(A), Stainless Steel (316/304) > Sonde