Learn More
Gosselin™ Tubes à essai en polypropylène à base conique
Compatibilité avec les rotors standard. Les tubes à essai en PP à base conique Gosselin™ sont fournis avec un bouchon à vis vert.
Marque:  Gosselin™ TC50-04
Code produit. 11763274
  • 246.00€ / 500 pièces
Expédition estimée: 23-07-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Produit stérile
  • Tubes à centrifuger
  • Avec certificat de stérilité détachable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
UE 10/2011, ISO 11137
Naturel
Polypropylène
500
Stérile
Oui
Oui
9600 x g
Vert
50 mL
Centrifugation
50
Conique
29,2 mm
Tube à base conique
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Gosselin™ Tubes à essai en polypropylène à base conique > Stériles ; en PP ; avec bouchon à vis vert