Learn More
Techsit™ Siège haut ESD de salle blanche Pro-Tech Plus, roulettes BL
Siège ESD de salle blanche classe 5 en vinyle noir adapté, repose-pied, roulettes à ressort. Mécanismes entièrement ergonomiques, ajustables et encastrés.
944.46€
Spécification
Réglable (hauteur) | Yes |
---|---|
Type de dossier | Ergonomic |
À utiliser avec (application) | Cleanrooms, ESD Environments |
Matériau de la monture | Steel |
Capacité de charge (métrique) | 150 kg |
Code produit | Marque | Finition | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Finition | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17753409
|
Techsit™
TS7911B/BL |
ESD Vinyl | Black |
944.46€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17773409
|
Techsit™
TS7911W/BL |
Plastic | White |
944.46€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Siège haut de salle blanche en vinyle ESD avec repose-pied ajustable
- Roulettes ESD à ressort
- Vinyle noir ESD/ antistatique - facile à nettoyer.
- Hauteur de siège, hauteur de dossier et inclinaison arrière entièrement ajustables.
- Conception ergonomique et siège et dossier profilés
- 5 ans de garantie, vinyle inclus.
- Capacité de poids de 150 kg Adapté à une salle blanche de classe 5
- BS EN61340-5-1 Conductivité 104 - 106 Ω
- Mécanismes entièrement encastrés Cadre extérieur
Spécification
Yes | |
Cleanrooms, ESD Environments | |
150 kg | |
ESD Vinyl | |
15 kg | |
500 mm | |
Yes | |
Yes | |
Yes |
Ergonomic | |
Steel | |
590 to 850 mm | |
5 Year | |
Brake Loaded Castors | |
No | |
Yes | |
Yes | |
High Bench Height |