Learn More
Techsit™ Siège haut ESD de salle blanche Pro-Tech Plus, roulettes BL
Siège ESD de salle blanche classe 5 en vinyle noir adapté, repose-pied, roulettes à ressort. Mécanismes entièrement ergonomiques, ajustables et encastrés.
Marque: Techsit™ TS7911B/BL
Informations supplémentaires : Poids : 19.00000kg
Description
- Siège haut de salle blanche en vinyle ESD avec repose-pied ajustable
- Roulettes ESD à ressort
- Vinyle noir ESD/ antistatique - facile à nettoyer.
- Hauteur de siège, hauteur de dossier et inclinaison arrière entièrement ajustables.
- Conception ergonomique et siège et dossier profilés
- 5 ans de garantie, vinyle inclus.
- Capacité de poids de 150 kg Adapté à une salle blanche de classe 5
- BS EN61340-5-1 Conductivité 104 - 106 Ω
- Mécanismes entièrement encastrés Cadre extérieur
Spécification
Yes | |
Cleanrooms, ESD Environments | |
Yes | |
No | |
Brake Loaded Castors | |
Ergonomic | |
ESD Vinyl | |
500 mm | |
Steel | |
Black |
5 Year | |
Yes | |
Yes | |
15 kg | |
Yes | |
590 to 850 mm | |
150 kg | |
ESD Vinyl | |
Yes | |
High Bench Height |