Learn More
Techsit™ Siège haut ESD de salle blanche Pro-Tech Plus, roulettes BL
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Noir
Finition:
Plastique
Vinyle ESD
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Siège haut de salle blanche en vinyle ESD avec repose-pied ajustable
- Roulettes ESD à ressort
- Vinyle noir ESD/ antistatique - facile à nettoyer.
- Hauteur de siège, hauteur de dossier et inclinaison arrière entièrement ajustables.
- Conception ergonomique et siège et dossier profilés
- 5 ans de garantie, vinyle inclus.
- Capacité de poids de 150 kg Adapté à une salle blanche de classe 5
- BS EN61340-5-1 Conductivité 104 - 106 Ω
- Mécanismes entièrement encastrés Cadre extérieur
Spécification
Spécification
| Couleur | Blanc |
| Réglable (hauteur) | Oui |
| Type de dossier | Ergonomique |
| Finition | Plastique |
| À utiliser avec (application) | Cleanrooms, ESD Environments |
| Matériau de la monture | Acier |
| Capacité de charge (métrique) | 150 kg |
| Hauteur de siège | 590 to 850 mm |
| Garniture | ESD Vinyl |
| Garantie | 5 Year |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.