Learn More
Bollé Safety Lunettes de sécurité transparentes Prism
Fabriqués par Bollé Safety, les lunettes de sécurité Prism offrent une excellente protection et sont d’une grande valeur. Elles sont dotées d’une monture en polycarbonate durable, avec un revêtement anti-rayures.
Marque: Bollé Safety PRIPSI
5.95 EUR valable jusqu'au 2025-06-08
Utilisez le code promo "24131" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Protection supérieure
- Apparence sportive
- Branches confortables et droites
- Revêtement anti-buée et anti-rayures
Spécification
Antibuée, Anti-rayures | |
Lunettes prismatiques | |
1paire |
Transparent | |
Cordon réglable | |
Polycarbonate |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
S'équiper pour la sécurité
Économisez jusqu'à 94 % sur les gants, les vêtements et plus encore.Code promotionnel: 24131Expire: 2025-06-08
Nouvelle offre Achetez Maintenant