Learn More
3M™ Lunettes de sécurité SecureFit™ 100
Click to view available options
Modèle:
SF101AF-BLK-EU
SF101AF-BLU-EU
SF101AS-BLK-EU
SF101AS-BLU-EU
SF102AF-BLU-EU
SF103AF-BLU-EU
SF107AF-BLU-EU
Revêtement de la lentille:
Anti-buée, Anti-rayures
Anti-rayures
Conditionnement:
1 pièce
20 pièces
Description
- Gamme économique de lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ robustes
- La conception innovante de la technologie de branches à diffusion de pression SecureFit de 3M™ est dotée de nervures à fentes qui offrent une égalisation de pression confortable. Les branches se fléchissent et s’ajustent à la taille de la tête du porteur
- Conception enveloppante fine pour un meilleur look sur les petits visages
- Offre économique en vrac (lot de 5) disponible (monture noire uniquement)
- La conception de branches plate et flexible s’associe bien aux bouchons d’oreille 3M™
- La conception enveloppante améliore la sécurité de l’ajustement et empêche le glissement
- Faciles à nettoyer
Spécification
Spécification
| Revêtement de la lentille | Anti-buée, Anti-rayures |
| Certifications / conformité (Europe) | EN 166:2001 |
| Teinte de la lentille | Transparent |
| Type de produit | Lunettes de protection |
| Couleur de la monture | Bleu |
| Modèle | SF101AF-BLU-EU |
| Matériau de la monture | Polycarbonate |
| Protection UV | UV400 |