Learn More
Bollé Safety Lunettes de sécurité transparentes Prism
Code produit. 15548061
Click to view available options
:
Matériau de la monture : PC
Code produit. 15548061
Marque: Bollé Safety PRIPSI
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqués par Bollé Safety, les lunettes de sécurité Prism offrent une excellente protection et sont d’une grande valeur. Elles sont dotées d’une monture en polycarbonate durable, avec un revêtement anti-rayures.
  • Protection supérieure
  • Apparence sportive
  • Branches confortables et droites
  • Revêtement anti-buée et anti-rayures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Revêtement de la lentille Antibuée, Anti-rayures
Teinte de la lentille Transparent
Type de produit Lunettes prismatiques
Comprend Cordon réglable
Nb par paquet 1paire
Matériau de la monture Polycarbonate
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado