Learn More
Epredia™ Cassettes d’enrobage PrintMate™
Les cassettes d’enrobage PrintMate sont conçues pour une simplicité d’utilisation et une clarté d’impression supérieures. À utiliser avec des échantillons de routine et des biopsies enveloppés dans des tissus ou des éponges.
Marque: Epredia™ B851070BE
Description
Disponibles en tubes ou en vrac, les cassettes d’enrobage PrintMate protègent les échantillons d’histologie courants.
Conçues pour des performances et une commodité pour l’utilisateur, les cassettes d’enrobage PrintMate ont été optimisées pour un flux de travail et une impression supérieurs grâce aux systèmes d’impression PrintMate Classic et PrintMate AS. La face d’impression texturée uniforme offre une surface optimale pour une impression de haute qualité à chaque fois. Pour plus d’informations, les côtés droit et gauche sont texturés pour une écriture claire avec des stylos adaptés. Les loquets du couvercle ont été réglés pour faciliter l’utilisation avec une faible force d’ouverture et de fermeture, tout en assurant la sécurité nécessaire pendant le traitement. Disponibles en tubes pour l’impression automatique ou en vrac pour une utilisation manuelle, et en douze couleurs pour une meilleure identification du flux de travail. Les cassettes d’enrobage PrintMate sont également disponibles sans couvercles, pour une utilisation économique avec des couvercles en métal réutilisables.
Spécification
Trous ronds | |
Quatre distributeurs de 250 cassettes ou 1 000 par boîte. | |
Oui | |
Cassette d’enrobage |
Couvercles séparés inclus | |
Réversible | |
Beige |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.