Learn More
asecos™ Granulat grain fin universel
Pour la prise des huiles, des bases, des lipides, des carburants et des vernis etc.
Marque: asecos™ 9906
Description
- 0,5-1 mm de granulométrie
- Sac de 20 kg lie jusqu’à 18 l de mazout
- Pénètre dans les petites cavités et les fissures
- Convient parfaitement pour un contact important avec la surface et une absorption rapide (par ex. surfaces de circulation)
- Résistance optimale au glissement, même en cas de saturation totale
Spécification
Loose Particulate | |
Granulés absorbants | |
44.09 lb. | |
20 kg |