Learn More
Thermo Scientific™ Colonne HPLC en mode mixte Hypersil™ APS-2 Amino (NH2), 5 μm, 4,6 mm x 250 mm
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 1,9% ; Taille des pores : 120 Å ; Phase de colonne : Phase inverse, phase normale, échange d’ions, HILIC
Marque: Thermo Scientific™ 37705-254630
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- En mode phase inverse, les colonnes Hypersil APS-2 sont excellentes pour l’analyse des glucides : sensibilité supplémentaire pour les sucres
- Sélectivité alternative à la silice lorsqu’elles sont utilisées en phase normale
Spécification
Colonne analytique | |
250 mm | |
2,5 à 8 | |
170 m²/g | |
Amino (NH2) | |
1,9% | |
Phase inverse, phase normale, échange d’ions, HILIC |
4,6 mm de dia.int. | |
5 μm | |
120 Å | |
L8 | |
Silice | |
Mode mixte |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Colonne HPLC en mode mixte Hypersil™ APS-2 Amino (NH2), 5 μm, 4,6 mm x 250 mm > 4,6 mm dia.int. X 250 mml
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu