Learn More
Buerkle™ Flacons pulvérisateurs en PEHD sans pression avec pompe manuelle à longue durée de vie
Fabriqué en PP, polyéthylène et acier inox. Les flacons pulvérisateurs en PEBD sans pression Buerkle™ pulvérisent un volume 1,2 ml ± 0,1 par pression manuelle. Convient aux pesticides et aux détergents agricoles.
9.50€ - 10.35€
Spécification
À utiliser avec (application) Industrie, laboratoires, production, loisirs, usage domestique et adaptée aux pesticides et détergents agricoles
Comprend Valve de ventilation brevetée, pompe manuelle longue durée
Matériau PEBD
Plage de températures (métrique) 30°C
Forme Rond
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Capacité (métrique) Hauteur (métrique) D.I. du col (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité (métrique) Hauteur (métrique) D.I. du col (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
11896840
Voir les accessoires Afficher les documents
Buerkle™
0309-1025
250 mL 220 mm 18 mm
9.50€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
10190071
Afficher les documents Détails de la promotion
Buerkle™
0309-1050
500 ml 240 mm 18 mm
9.65€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
11886840
Afficher les documents
Buerkle™
0309-1100
1000 mL 295 mm 17,5 mm
10.35€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
Description
Description
  • Pièces en contact avec le milieu en PP, PE et acier inox
  • Flacon en PEBD
  • Bec de 0,6mm de diamètre
  • Volume de pulvérisation obtenu avec une pression manuelle : 1,2 ml ±0,1
  • Jet de pulvérisation réglable
  • Température max. 30°C
  • Le fonctionnement des pulvérisateurs individuels est testé pendant la fabrication
Spécification
Spécification
Industrie, laboratoires, production, loisirs, usage domestique et adaptée aux pesticides et détergents agricoles
PEBD
Rond
Valve de ventilation brevetée, pompe manuelle longue durée
30°C
Pulvérisateur