Learn More
Buerkle™ Flacons pulvérisateurs en PEHD sans pression avec pompe manuelle à longue durée de vie
Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 mL
500 ml
1000 mL
D.I. du col (métrique):
17,5 mm
18 mm
18 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Pièces en contact avec le milieu en PP, PE et acier inox
- Flacon en PEBD
- Bec de 0,6mm de diamètre
- Volume de pulvérisation obtenu avec une pression manuelle : 1,2 ml ±0,1
- Jet de pulvérisation réglable
- Température max. 30°C
- Le fonctionnement des pulvérisateurs individuels est testé pendant la fabrication
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 1000 mL |
| À utiliser avec (application) | Industrie, laboratoires, production, loisirs, usage domestique et adaptée aux pesticides et détergents agricoles |
| Comprend | Valve de ventilation brevetée, pompe manuelle longue durée |
| Matériau | PEBD |
| D.I. du col (métrique) | 17,5 mm |
| Plage de températures (métrique) | 30°C |
| Forme | Rond |
| Hauteur (métrique) | 295 mm |
| Type de bouchon | Pulvérisateur |