Learn More
Buerkle™ Flacons pulvérisateurs en PEHD sans pression avec pompe manuelle à longue durée de vie
Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 mL
500 ml
1000 mL
D.I. du col (métrique):
17,5 mm
18 mm
18 mm
Description
- Pièces en contact avec le milieu en PP, PE et acier inox
- Flacon en PEBD
- Bec de 0,6mm de diamètre
- Volume de pulvérisation obtenu avec une pression manuelle : 1,2 ml ±0,1
- Jet de pulvérisation réglable
- Température max. 30°C
- Le fonctionnement des pulvérisateurs individuels est testé pendant la fabrication
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 250 mL |
À utiliser avec (application) | Industrie, laboratoires, production, loisirs, usage domestique et adaptée aux pesticides et détergents agricoles |
Comprend | Valve de ventilation brevetée, pompe manuelle longue durée |
Matériau | PEBD |
D.I. du col (métrique) | 18 mm |
Plage de températures (métrique) | 30°C |
Forme | Rond |
Hauteur (métrique) | 220 mm |
Type de bouchon | Pulvérisateur |
Documents
Scientific Resources
Flyers
Topsellers laboplast
Taille: 557.8 kB
Topsellers laboplast
Taille: 555.9 kB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Buerkle™ Flacons pulvérisateurs en PEHD sans pression avec pompe manuelle à longue durée de vie >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu