Learn More
Thermo Scientific™ Supports de pré-colonnes HPLC préparative
Protégez votre colonne HPLC préparative Thermo Scientific contre les particules imprévues qui peuvent réduire la durée de vie de votre colonne avec une pré-colonne et un support de garde.
Marca:  Thermo Scientific™ 887-030
391.25 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16338636
  • 393.21€ / 1 pièce
Expédition estimée: 21-05-2025
pour voir le stock disponible 
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
L’utilisation de gardes préparatives est un moyen éprouvé et rentable de prolonger la durée de vie de vos colonnes préparatives. Les supports de pré-colonne préparative Thermo Scientific™ permettent un montage et une connexion aisés de la pré-colonne à la colonne préparative.
La sélection du support de garde préparative adapté à la taille de la colonne HPLC préparative est importante. Nous proposons plusieurs tailles de supports de garde qui sont tous dans un format autonome pratique nécessitant des connexions entre l’entrée et la sortie LC et la colonne LC préparative.
Nos supports de garde préparative sont disponibles en raccords de connexion 1/16 po ou 1/8 po dans des tailles de garde plus grandes pour être compatibles avec votre matériel de système HPLC préparatif.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Support de protection 1/16 po
Pré-colonne préparative
Thermo Scientific
10 mm
30 mm
Support de colonne de garde
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Thermo Scientific™ Supports de pré-colonnes HPLC préparative >
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado