Learn More
Invitrogen™ Kit de purification d’ADN de microbiome PureLink™
Permet une purification rapide d’ADN hôte et microbien de haute qualité à partir d’un large éventail de types d’échantillons, y compris d’échantillons complexes tels que les selles et des sols
Marque:  Invitrogen™ A29790
335.35 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15449733
  • 387.00€ / 1 kit
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Le kit de purification d’ADN de microbiome Invitrogen™ PureLink™ exploite la technologie éprouvée des colonnes de centrifugation PureLink™ pour assurer des rendements exceptionnels d’ADN purifié pour la PCR en aval, le séquençage ou d’autres applications. Grâce à la triple lyse très efficace, à l’élimination rapide des inhibiteurs et à sa polyvalence, le kit PureLink est idéal pour vos projets de recherche sur le microbiome et vos programmes destinés à détecter rapidement des bactéries pathogènes dans divers échantillons.
Caractéristiques du produit :
  • Lyse efficace de tous les microorganismes (y compris les espèces résistantes avec des parois cellulaires plus épaisses et plus complexes) en associant la rupture par procédés thermique, chimique et mécanique aux microbilles spécialisées
  • Élimination de composés inhibiteurs par précipitation en utilisant un nouveau tampon de nettoyage
  • Protocoles rationalisés pour de nombreux échantillons biologiques
  • Récupération d’ADN extrêmement pur compatible avec les applications courantes en aval, comme la qPCR et le séquençage de nouvelle génération
Certifications
Certificats d’analyse pour chaque lot
Prestations de service
Performances du produit garanties 1 an à compter de la date de vente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Colonne de centrifugation
Colonne de centrifugation
Bactéries, Échantillons buccaux, Cellules, Alimentation et environnement, Host DNA from Stool, Swabs (Buccal, Vaginal, Skin, Rectal, or Environmental), Cells, Food and Environmental
Microbial and host DNA
Non compatible avec des cadences élevées (manuel)
Température ambiante
≤25 μg
• Tampon de lyse S1, 1 x 40 ml
• Améliorateur de lyse S2, 1 x 5 ml
• Tampon de nettoyage S3, 1 x 12,5 ml
• Tampon de liaison S4, 1 x 45 ml
• Centré de tampon de lavage S5, 1 x 13 ml
• Tampon d’élution S6, 1 x 5 ml
• Colonnes de centrifugation PureLink avec tubes de prélèvement, 50 colonnes / tubes
• Tubes de prélèvement, 100 tubes
• Tubes de microbilles*, 50 tubes contenant des microbilles spécialisées
*Livrés dans une boîte séparée.
Stocker à température ambiante.
Mini
50 to 200 μL
Séquençage de nouvelle génération, PCR en temps réel, PCR
50 Preps kit
Up to 55 min. (Including sample homogenization)
Buccal/Vaginal/Skin/Rectal/Environmental Swab: 1 swab
Microbial Culture: ≤5 mL
Saliva: ≤2 mL
Soil: ≤2 g
Stool: ≤2 g
Urine: ≤10 mL
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Invitrogen™ Kit de purification d’ADN de microbiome PureLink™ > 1 kit
Usage exclusivement réservé à la recherche.Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.