Learn More
PKC epsilon Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-21224-100ul
494.40 EUR valable jusqu'au 2025-03-28
Utilisez le code promo "25306" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
PKC epsilon Polyclonal antibody specifically detects PKC epsilon in Human samples. It is validated for Immunofluorescence
Spécification
PKC epsilon | |
Polyclonal | |
Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.25-2 ug/ml | |
EC 2.7.11, EC 2.7.11.13, MGC125656, nPKC-epsilon, PKCEMGC125657, protein kinase C epsilon type, protein kinase C, epsilon | |
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: VDARGIAKVLADLGVTPDKITNSGQRRKKLIAGAESPQPASGSSPSEEDRSKSAPTSPCDQEIKELENNIRKALSFDNRGEEHRAASSPDGQLMSPGENGEVRQGQAKRLGLDEFNFIKVLG | |
100 ul | |
Apoptosis, Cancer, Phospho Specific, Signal Transduction | |
5581 | |
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
IgG |
Immunofluorescence | |
Unconjugated | |
PBS, pH 7.2, 40% glycerol | |
Rabbit | |
Affinity purified | |
RUO | |
Primary | |
Human | |
Purified |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
PKC epsilon Antibody, Novus Biologicals™ > 100 μL; Unlabeled
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu