Learn More
Fisherbrand™ Balances de précision
Dotées d’une connectivité RS232 pour faciliter la communication, d’un affichage rétroéclairé et d’une interface simple pour un fonctionnement aisé, ces balances sont parfaitement adaptées à votre lieu de travail.
Marque: Fisherbrand™ 30488142
614.40 EUR valable jusqu'au 2025-03-31
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Connectivité RS-232 standard pour un transfert de données facile
- Plateforme en acier inox
- Deux pieds réglables qui permettent à l’utilisateur de mettre à niveau la balance
- Indicateur de niveau initial : pas besoin de regarder à l’arrière de la balance pendant le processus de mise à niveau
- Conception intelligente et construction durable : faible encombrement qui permet d’économiser de l’espace sur les paillasses tout en offrant une grande surface de pesée
- Grand affichage rétro-éclairé lumineux pour visualiser facilement les résultats
- Quatre touches mécaniques facilitent le fonctionnement des modes d’application de base
- Les modes de pesée comprennent la pesée, le comptage des pièces et la pesée en pourcentage
- Adaptateur secteur inclus
- Certifications : FCC, CE
- Garantie de deux ans
Spécification
Externe | |
RS232 | |
LCD rétro-éclairé | |
Adaptateur secteur | |
20 g | |
0,01 g | |
Balance de précision | |
Pesée, Comptage de pièces, Pesée en pourcentage | |
180 mm | |
0,5 A |
Conformité BPL avec imprimante optionnelle | |
820 g | |
0,01 g | |
0,02 g | |
FPRS822/E | |
1 s | |
2 ans | |
317 x 201 x 93 mm | |
100/240 V ∼200 mA 50/60 Hz 12/18 VA | |
50/60 Hz |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Jours
31Heures
22Minutes
25Secondes
46 -
Plusieurs fabricants
Le livre académique Best Buy Book 2025
Consultez les prix exclusifs pour nos clients universitaires.Code promotionnel: 25081Expire: 2025-12-31
Nouvelle offre Economisez maintenant