Learn More
PP 121
Dual kinase inhibitor; inhibits PI 3-K family kinases
102.59€ - 336.92€
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1-Cyclopentyl-3-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine |
---|---|
CAS | 1092788-83-4 |
Plage de pourcentage du dosage | >99% |
Formule moléculaire | C17H17N7 |
Poids de la formule | Observed MW: 319.36 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
18755856
|
Tocris
3894/25 |
25 mg |
336.92€
25mg |
Expédition estimée: 05-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
18749206
|
Tocris
3894/5 |
5 mg |
102.59€
5mg |
Expédition estimée: 05-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Dual inhibitor of receptor tyrosine kinases (RTKs) (IC50 < 0.02 μM for Abl, Src, VEGFR-2 and PDGFR) and PI 3-K family kinases (IC50 < 0.06 μM for p110α, DNA-PK and mTOR). Exhibits no significant effect on receptor serine/threonine kinases (RSTKs). Blocks the proliferation of tumor cells by direct inhibition of PI 3-K, mTOR, Src and the VEGF receptor.Spécification
1-Cyclopentyl-3-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine | |
>99% | |
Observed MW: 319.36 |
1092788-83-4 | |
C17H17N7 |