Learn More
Brady™ Rubans d’étiquetage à couleur unique GlobalMark™ de qualité industrielle
Brady's BBP85 and PowerMark™ industrial grade print ribbon is super-tough and smear-proof to ensure your printed text last for years outdoors and in industrial areas.
251.00€ - 282.00€
Spécification
Type de produit | Ruban d'étiquetage à une couleur |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | BBP85 Industrial Sign and Label Printer, PowerMark Sign and Label Printer, PowerMark Industrial Sign and Label Printer |
Longueur (impériale) | 65.6 yd. |
Longueur (métrique) | 60 m |
Côtés imprimables | Encre du côté intérieur |
Code produit | Marque | Couleur | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11572605
|
Brady™
013511 |
Noir | 60 m x 158 mm |
251.00€
1 boîte |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11562605
|
Brady™
013510 |
Noir | 60 m x 220 mm |
282.00€
1 boîte |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11562685
|
Brady™
013596 |
Bleu | 60 m x 158 mm |
251.00€
1 boîte |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11512615
|
Brady™
013515 |
Bleu | 60 m x 220 mm |
282.00€
1 boîte |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11522615
|
Brady™
013516 |
Vert | 60 m x 220 mm |
282.00€
1 boîte |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11532615
|
Brady™
013517 |
Magenta | 60 m x 220 mm |
282.00€
1 boîte |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11552615
|
Brady™
013519 |
Orange | 60 m x 220 mm |
282.00€
1 boîte |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11552685
|
Brady™
013595 |
Rouge | 60 m x 158 mm |
251.00€
1 boîte |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11502615
|
Brady™
013514 |
Rouge | 60 m x 220 mm |
282.00€
1 boîte |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11582605
|
Brady™
013512 |
Blanc | 60 m x 220 mm |
282.00€
1 boîte |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11592685
|
Brady™
013599 |
Jaune | 60 m x 158 mm |
251.00€
1 boîte |
Expédition estimée: 22-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11542615
|
Brady™
013518 |
Jaune | 60 m x 220 mm |
282.00€
1 boîte |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11592605
|
Brady™
013513 |
Blanc | 60 m x 158 mm |
251.00€
1 boîte |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Brady's BBP85 and PowerMark™ industrial grade print ribbon is super-tough and smear-proof to ensure your printed text last for years outdoors and in industrial areas.
Spécification
Ruban d'étiquetage à une couleur | |
65.6 yd. | |
Encre du côté intérieur | |
1 pièce |
BBP85 Industrial Sign and Label Printer, PowerMark Sign and Label Printer, PowerMark Industrial Sign and Label Printer | |
60 m | |
Le texte imprimé dure des années à l'extérieur et dans les zones industrielles. |