missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Rubans d’étiquetage à couleur unique GlobalMark™ de qualité industrielle

Brady's BBP85 and PowerMark™ industrial grade print ribbon is super-tough and smear-proof to ensure your printed text last for years outdoors and in industrial areas.

Marque:  Brady™ 013516

Code nomenclature Nacres: HA.12

Informations supplémentaires : Poids : 0.00050kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 11522615

  • 282.00€ / 1 boîte
Expédition estimée: 22-07-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier

Description

Description

  • Rubans encreurs
  • Grâce au ruban encreur de qualité industrielle BBP85 et PowerMark™ de Brady, ultra-solide et résistant au maculage, vos textes imprimés résisteront pendant des années dans les environnements extérieurs et industriels
Spécification

Spécification

Ruban d'étiquetage à une couleur
BBP85 Industrial Sign and Label Printer, PowerMark Sign and Label Printer, PowerMark Industrial Sign and Label Printer
8.66 in.
220 mm
Industriel
Le texte imprimé dure des années à l'extérieur et dans les zones industrielles.
Vert
65.6 yd.
60 m
60 m x 220 mm
Encre du côté intérieur
1 pièce
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions