Learn More
Cole-Parmer™ Cordon d'alimentation
Marque: Cole-Parmer™ 50001-70
63.83 EUR valable jusqu'au 2025-04-18
Utilisez le code promo "24095" pour bénéficier de cette offre.
Spécification
Cordon dalimentation | |
Fiche européenne | |
1 de chaque |
10 A | |
1,8 m |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 11
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Outlet Corner
Utilisez le code 24095 pour recevoir cette promotion.Code promotionnel: 24095Expire: 2025-04-15
Jours
13Heures
6Minutes
41Secondes
15
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Cole-Parmer™ Cordon d'alimentation > Inclut : Fiche européenne
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu