Learn More
Sulfate de potassium, pur, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11964241
Sulfate de potassium, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11964241
5 kg, Flacon en plastique
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
25 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Tambour en fibre
Code produit. 11964241
Marque: Thermo Scientific Acros 193810050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7778-80-5
Formule moléculaire K2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 174.25
Numéro MDL MFCD00011388
Clé InChI OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
Synonyme potassium sulfate, dipotassium sulfate, potassium sulphate, sulfuric acid dipotassium salt, sal polychrestum, sulfuric acid, potassium salt, arcanum duplicatum, kalium sulphuricum, caswell no. 702, sulfuric acid, dipotassium saltAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 24507
ChEBI CHEBI:32036
SMILES [K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Point d’ébullition 1689.0°C
Nom chimique ou matériau Potassium sulfate
Point de fusion 1067.0°C
Couleur Blanc
pH 5.5 to 8.5
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 5 kg
Formule linéaire K2SO4
Merck Index 15,7793
Informations sur la solubilité Solubility in water: 110g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
Nom IUPAC dipotassium sulfate
Poids de la formule 174.25
Pourcentage de pureté ≥99.0%
Qualité Pures
Perte à la dessiccation 1% max. (130°C)
Conditionnement Flacon en plastique
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0468640 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number193810010,193810250,193810050
Numéro de lotA0449847 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/02/2023 Catalog Number193810010,193810250,193810050
Numéro de lotA0418279 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/12/2022 Catalog Number193810010,193810250,193810050
Numéro de lotA0443180 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/06/2022 Catalog Number193810010,193810250,193810050
Numéro de lotA0442420 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/05/2022 Catalog Number193810010,193810250,193810050
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Sulfate de potassium, pur, Thermo Scientific Chemicals >