Learn More
Sulfate de potassium, pur, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
25 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Tambour en fibre
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 1689.0°C |
Nom chimique ou matériau | Potassium sulfate |
Point de fusion | 1067.0°C |
Couleur | Blanc |
pH | 5.5 to 8.5 |
Forme physique | Poudre cristalline |
Quantité | 25 kg |
Formule linéaire | K2SO4 |
Merck Index | 15,7793 |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: 110g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol |
Afficher plus |
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Sulfate de potassium, pur, Thermo Scientific Chemicals >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu