Learn More
Potassium, solide, 99,95 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11311398
Potassium, solide, 99,95 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11311398
1 g
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Code produit. 11311398
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 010299.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-09-7
Formule moléculaire K
Poids moléculaire (g/mol) 39.10
Numéro MDL MFCD00133776
Clé InChI ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme kalium, potassium, metal, potassium, liquid alloy, unii-rwp5ga015d, rwp5ga015d, hsdb 698, monopotassium, potasio, mono-potassium, atomAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 5462222
ChEBI CHEBI:26216
Nom IUPAC potassium
SMILES [K]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium
Couleur Argent
Aspect Silver colored solid
Plage de pourcentage du dosage 99.95%
Quantité 1 g
Odeur Odorless
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotN22J002 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/05/2023 Catalog Number010299.03,010299.06
Numéro de lotN21J021 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/05/2023 Catalog Number010299.03,010299.06
Numéro de lotR23I009 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/06/2022 Catalog Number010335.A1,010299.03,010299.06
Numéro de lotR02I023 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/05/2022 Catalog Number010335.A1,010299.03,010299.06
Numéro de lotF06T014 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number010335.A1,010299.03,010299.06
Nom du produit
Potassium, solide, 99,95 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >