Learn More
Potassium, solide, 99% (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Description
Potassium combines under pressure with silver metal to form 2 new compounds: K2Ag and K3Ag. This chemical is important in neuron (brain and nerve) function, and in influencing osmotic balance between cells and the interstitial fluid, with their distribution mediated in all animals (but not in all plants) by the so-called Na+/K+-ATPase pump. It is also used to prevent muscle contraction and the sending of all nerve impulses in animals through action potentials. Potassium ion is a nutrient necessary for human life and health. It is used as reducing agent in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Potassium |
Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
Numéro UN | UN2257 |
Quantité | 1 g |
Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
Pourcentage de pureté | 99.95% |
Odeur | Odorless |
Conditionnement | Ampoules avec joint de sécurité |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
M17K003 | Certificat d’analyse | 23/01/2024 | 045842.06,045842.03 |
R02I024 | Certificat d’analyse | 05/12/2023 | 045842.06,045842.03 |
N21J020 | Certificat d’analyse | 05/12/2023 | 045842.03 |
X31I012 | Certificat d’analyse | 08/11/2022 | 045842.06,045842.03 |
U17I033 | Certificat d’analyse | 13/10/2022 | 045841.36,045842.03,045841.22 |