Learn More
Potassium, 98 %, en morceaux, dans de l’huile minérale, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10210903
Potassium, 98 %, en morceaux, dans de l’huile minérale, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10210903
50 g, Flacon en plastique
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en plastique dans la boîte à étain
Récipient en plastique
Code produit. 10210903
Marque: Thermo Scientific Acros 223860500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-09-7
Formule moléculaire K
Poids moléculaire (g/mol) 39.10
Numéro MDL MFCD00133776
Clé InChI ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme kalium, potassium, metal, potassium, liquid alloy, unii-rwp5ga015d, rwp5ga015d, hsdb 698, monopotassium, potasio, mono-potassium, atomAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 5462222
ChEBI CHEBI:26216
Nom IUPAC potassium
SMILES [K]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium
Couleur Gris
Plage de pourcentage du dosage 98%
Formule linéaire K
Quantité 50 g
Fieser 01,905; 06,274; 12,400; 13,170; 14,308; 15,269
Merck Index 15, 7725
Poids de la formule 39.1
Conditionnement Flacon en plastique
Forme Morceaux
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0467815 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number223860500,223861000,223860100,223865000
Numéro de lotA0463550 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/06/2024 Catalog Number223860500,223861000,223860100,223865000
Numéro de lotA0458916 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/12/2023 Catalog Number223860500,223861000,223860100,223865000
Numéro de lotA0453046 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/05/2023 Catalog Number223860500,223861000,223860100,223865000
Numéro de lotA0449214 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/01/2023 Catalog Number223860500,223861000,223860100,223865000
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium, cubes, stored in mineral oil
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Mention de danger
  • H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P405-Garder sous clef.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Potassium
  • Plusieurs fabricants
    Achetez maintenant et économisez jusqu'à 97% sur des produits de qualité supérieure pour vos besoins de laboratoire.
    Code promotionnel: 25908
    Expire2025-03-31
    Jours
    3
    Heures
    22
    Minutes
    22
    Secondes
    51
Nom du produit
Potassium, 98 %, en morceaux, dans de l’huile minérale, Thermo Scientific Chemicals >