Learn More
Phosphate de potassium monobasique, conforme aux spécifications analytiques de NF, Ph. Eur., E340, anhydre, 98-100,5 % (calc. à la substance sèche), Honeywell Fluka™
Conforme aux spécifications analytiques NF, Ph. Eur., E340, anhydre, 98-100,5 % (calc. à la substance sèche)
36.05€ - 1090.23€
Identifiants chimiques
CAS | 7778-77-0 |
---|---|
Formule moléculaire | H2KO4P |
Poids moléculaire (g/mol) | 136.08 |
Numéro MDL | MFCD00011401 MFCD00147253 |
Clé InChI | GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate |
CID PubChem | 516951 |
ChEBI | CHEBI:63036 |
SMILES | [K+].OP(O)([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15690720
|
Honeywell-Fluka
04243-500G |
500 g | N/A | ||||||
15670720
|
Honeywell-Fluka
04243-1KG |
1 kg |
82.71€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15630730
|
Honeywell-Fluka
04243-6X500G |
6 x 500 g | N/A | ||||||
15610730
|
Honeywell-Fluka
04243-5KG |
5 kg |
295.91€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15620730
|
Honeywell-Fluka
04243-6X1KG |
6 x 1 kg |
391.72€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15680720
|
Honeywell-Fluka
04243-4X5KG |
4 x 5 kg |
1068.38€
4 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15600730
|
Honeywell-Fluka
04243-50KG |
50 kg |
1090.23€
50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Identifiants chimiques
7778-77-0 | |
136.08 | |
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M | |
516951 | |
[K+].OP(O)([O-])=O |
H2KO4P | |
MFCD00011401 MFCD00147253 | |
potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate | |
CHEBI:63036 |
Spécification
Potassium Phosphate Monobasic | |
7778-77-0 | |
H2KO4P | |
MFCD00011401 MFCD00147253 | |
potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate | |
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M | |
potassium ; dihydrogénophosphate | |
516951 | |
136.09g/mol | |
Bouteille en plastique |
Meets analytical specification of Ph. Eur.NF | |
Anhydrous | |
KH2PO4 | |
NONH for all modes of transport | |
4.5parts soluble in water, insoluble in alcohol | |
[K+].OP(O)([O-])=O | |
136.08 | |
CHEBI:63036 | |
98 to 100.5% (calc. to the dried substance) | |
2.338g/mL at 25°C |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-913-4
missing translation for 'rtecsNumber' : TC6615500