Learn More
Phosphate de potassium monobasique, conforme aux spécifications analytiques de NF, Ph. Eur., E340, anhydre, 98-100,5 % (calc. à la substance sèche), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Code produit. 15600730
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
6 x 500 g
4 x 5 kg
50 kg
6 x 1 kg
Conforme aux spécifications analytiques NF, Ph. Eur., E340, anhydre, 98-100,5 % (calc. à la substance sèche)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7778-77-0
Formule moléculaire H2KO4P
Poids moléculaire (g/mol) 136.08
Numéro MDL MFCD00011401 MFCD00147253
Clé InChI GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate
CID PubChem 516951
ChEBI CHEBI:63036
SMILES [K+].OP(O)([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium phosphate monobasic
Note relative au nom Meets analytical specification of NF, Ph. Eur., E340, Anhydrous, 98-100.5% (calc. to the dried substance)
% max. CAS 100.0000%
pH 4.2 - 4.5
Quantité 50 kg
Plage de pourcentage du dosage 98 to 100.5%
Formule linéaire KH2PO4
Numéro UN NONH for all modes of transport
Informations sur la solubilité 4.5parts soluble in water, insoluble in alcohol
Nom IUPAC potassium dihydrogen phosphate
Poids de la formule 136.09
Pourcentage de pureté 98 to 100.5% (calc. to the dried substance)
Qualité Réactif Ph. Eur.
Perte à la dessiccation max. 1.0%
Conditionnement Boîte en carton
Densité 2.34 g/cm3