Learn More
Phosphate de potassium monobasique, conforme aux spécifications analytiques de NF, Ph. Eur., E340, anhydre, 98-100,5 % (calc. à la substance sèche), Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
6 x 500 g
4 x 5 kg
50 kg
6 x 1 kg
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Potassium Phosphate Monobasic |
Note relative au nom | Meets analytical specification of Ph. Eur.NF |
Quantité | 4 x 5 kg |
Formule linéaire | KH2PO4 |
Numéro UN | NONH for all modes of transport |
Informations sur la solubilité | 4.5parts soluble in water, insoluble in alcohol |
Nom IUPAC | potassium dihydrogen phosphate |
Poids de la formule | 136.09 |
Pourcentage de pureté | 98 to 100.5% (calc. to the dried substance) |
Densité | 2.338g/mL at 25°C |