Learn More
Thermo Scientific Chemicals Permanganate de potassium, + 99 %, pour analyse
36.88€ - 233.00€
Identifiants chimiques
CAS 7722-64-7
Formule moléculaire KMnO4
Numéro MDL MFCD00011364
Clé InChI VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme potassium permanganate, chameleon mineral, condy's crystals, argucide, cairox, permanganate of potash, insta-perm, walko tablets, algae-k, solo san soo
CID PubChem 516875
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10452211
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
207740250
25 g Flacon en verre
36.88€
25g
10246360
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
207745000
500 g Flacon en verre
66.53€
500g
10636792
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
207740010
1 kg Flacon en verre
105.53€
1kg
10219843
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
207740050
5 kg Flacon en plastique Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation
Spécification
Identifiants chimiques
7722-64-7
MFCD00011364
potassium permanganate, chameleon mineral, condy's crystals, argucide, cairox, permanganate of potash, insta-perm, walko tablets, algae-k, solo san soo
KMnO4
VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
516875
Spécification
Potassium permanganate
7722-64-7
Cristaux ou poudre cristalline
KMnO4
MFCD00011364
15, 7776
VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
permanganate de potassium
516875
≥99.0%
For analysis
Vert à noir
99+%
KMnO4
01,942; 02,348; 04,412; 05,562; 08,416; 09,388; 10,330; 11,440; 12,413; 13,258; 14,267; 15,273; 16,283
potassium permanganate, chameleon mineral, condy's crystals, argucide, cairox, permanganate of potash, insta-perm, walko tablets, algae-k, solo san soo
[O-][Mn](=O)(=O)=O.[K+]
158.032
158.04
Analytique
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS P Statement Very toxic to aquatic life with long lasting effects. Harmful if swallowed. May intensify fire; oxidizer.
GHS P Statement Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking. Take any precaution to avoid mixing with combustibles. Avoid release to the environment.
Danger
Identifiant produit
  • Potassium permanganate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.