Learn More
Thermo Scientific Chemicals Permanganate de potassium, + 99 %, pour analyse
Code produit. 10219843
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur de drogue de catégorie 2 selon le règlement (CE) n ° 273/2004, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur de drogue de catégorie 2 selon le règlement (CE) n ° 273/2004, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7722-64-7
Formule moléculaire KMnO4
Numéro MDL MFCD00011364
Clé InChI VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme argucide, cairox, solo san soo, insta-perm, condy's crystals, walko tablets, potassium permanganate, chameleon mineral, algae-k, permanganate of potash
CID PubChem 516875
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium permanganate
Note relative au nom For analysis
Couleur Vert à noir
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Quantité 5 kg
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Formule linéaire KMnO4
Fieser 01,942; 02,348; 04,412; 05,562; 08,416; 09,388; 10,330; 11,440; 12,413; 13,258; 14,267; 15,273; 16,283
Merck Index 15, 7776
SMILES [K+].[O-][Mn](=O)(=O)=O
Nom IUPAC manganesoylolate de potassium
Poids moléculaire (g/mol) 158.03
Poids de la formule 158.04
Pourcentage de pureté ≥99.0%
Qualité Analytique