Learn More
Thermo Scientific Chemicals Permanganate de potassium, + 99 %, pour analyse
Code produit. 10246360
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur de drogue de catégorie 2 selon le règlement (CE) n ° 273/2004, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur de drogue de catégorie 2 selon le règlement (CE) n ° 273/2004, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7722-64-7
Formule moléculaire KMnO4
Numéro MDL MFCD00011364
Clé InChI VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme potassium permanganate, chameleon mineral, condy's crystals, argucide, cairox, permanganate of potash, insta-perm, walko tablets, algae-k, solo san soo
CID PubChem 516875
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium permanganate
Note relative au nom For analysis
Couleur Vert-noir
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Formule linéaire KMnO4
Fieser 01,942; 02,348; 04,412; 05,562; 08,416; 09,388; 10,330; 11,440; 12,413; 13,258; 14,267; 15,273; 16,283
Merck Index 15, 7776
SMILES [O-][Mn](=O)(=O)=O.[K+]
Nom IUPAC permanganate de potassium
Poids moléculaire (g/mol) 158.032
Poids de la formule 158.04
Pourcentage de pureté ≥99.0%
Qualité Analytique
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Potassium permanganate
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Hazard Statement
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.