Learn More
Méthoxyde de potassium, >90 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11347847
Méthoxyde de potassium, >90 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11347847
50 g
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Code produit. 11347847
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 014261.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
Potassium methoxide is used as a chemical intermediate. It is also used in biodiesel production and in fuel additives. It acts as a catalyst for the preparation of methyl formate and an alkaline catalyst for dimethyl formamide. Further, it is used as versatile reagents in chemical reactions such as condensation, esterification, alkoxylation and etherification, Claisen condensation, Wolf-Kishner reduction and Stobbe reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 865-33-8
Formule moléculaire CH3KO
Poids moléculaire (g/mol) 70.132
Numéro MDL MFCD00012416
Clé InChI BDAWXSQJJCIFIK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme potassium methoxide, potassium methylate, potassium methanolate, methanol, potassium salt, unii-45myq0gwgb, 45myq0gwgb, potassiummethoxide, methanol, potassium salt 1:1, kome, meokAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 23664618
Nom IUPAC Potassium ; méthanolate
SMILES C[O-].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium methoxide
Forme physique Poudre
Quantité 50 g
Plage de pourcentage du dosage >90%
Informations sur la solubilité Soluble in methanol and ethanol.
Poids de la formule 70.14
Sensibilité Air and moisture sensitive
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotP09I023 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number014261.30,014261.18
Numéro de lotK17U004 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number014261.30,014261.18
Numéro de lotF09N16 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number014261.30,014261.18
Numéro de lotE09X006 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number014261.30,014261.18
Numéro de lotG13U062 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number014261.30,014261.18
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium methoxide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substance et mélange auto-échauffants Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H251-Matière auto-échauffante; peut s'enflammer.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P235-Tenir au frais.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P420-Stocker à l'écart des autres matières.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Methanol, potassiumsalt
Nom du produit
Méthoxyde de potassium, >90 %, Thermo Scientific Chemicals >