Learn More
Méthoxyde de potassium, >90 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11337847
Méthoxyde de potassium, >90 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11337847
250 g
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Code produit. 11337847
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 014261.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
Potassium methoxide is used as a chemical intermediate. It is also used in biodiesel production and in fuel additives. It acts as a catalyst for the preparation of methyl formate and an alkaline catalyst for dimethyl formamide. Further, it is used as versatile reagents in chemical reactions such as condensation, esterification, alkoxylation and etherification, Claisen condensation, Wolf-Kishner reduction and Stobbe reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 865-33-8
Formule moléculaire CH3KO
Poids moléculaire (g/mol) 70.132
Numéro MDL MFCD00012416
Clé InChI BDAWXSQJJCIFIK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme potassium methoxide, potassium methylate, potassium methanolate, methanol, potassium salt, unii-45myq0gwgb, 45myq0gwgb, potassiummethoxide, methanol, potassium salt 1:1, kome, meokAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 23664618
Nom IUPAC Potassium ; méthanolate
SMILES C[O-].[K+]
Especificaciones
Nom chimique ou matériau Potassium methoxide
Forme physique Poudre
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage >90%
Informations sur la solubilité Soluble in methanol and ethanol.
Poids de la formule 70.14
Sensibilité Air and moisture sensitive
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotP09I023 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number014261.30,014261.18
Numéro de lotK17U004 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number014261.30,014261.18
Numéro de lotF09N16 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number014261.30,014261.18
Numéro de lotE09X006 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number014261.30,014261.18
Numéro de lotG13U062 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number014261.30,014261.18
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Méthoxyde de potassium, >90 %, Thermo Scientific Chemicals >
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado