Learn More
Iodure de potassium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
29.04€ - 926.61€
Identifiants chimiques
CAS 7681-11-0
Formule moléculaire IK
Poids moléculaire (g/mol) 166.003
Numéro MDL MFCD00011405
Clé InChI NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
CID PubChem 4875
ChEBI CHEBI:8346
Nom IUPAC potassium ; iodure
SMILES [K+].[I-]
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11424020
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12704.18
50 g
29.04€
50g
11460623
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12704.30
250 g
74.27€
250g
11450623
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12704.0B
1000 g
245.22€
1000g
11470623
missing translation for 'viewDocuments' Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12704.0I
5000 g
926.61€
5000g
Descripción
Descripción
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’iodure de potassium est utilisé dans les formulations pharmaceutiques et dans la photographie argentique comme source d’iode. Il est largement utilisé comme réactif analytique dans les tritations iodométriques. Outre son application comme source d’iodure pour produire des composés organo-iodés comme dans les réactions de Sandmeyer, l’iodure de potassium s’utilise souvent comme catalyseur nucléophile pour plusieurs réactions d’alkylation.
Solubilité
Soluble dans l’eau
Remarques
En tant qu’agent réducteur doux, il est transformé en iode par des réactifs oxydants. L’iodure de potassium doit être manipulé avec des gants, car il est légèrement irritant.
Especificaciones
Identificadores de productos químicos
7681-11-0
166.003
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
4875
potassium ; iodure
IK
MFCD00011405
potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
CHEBI:8346
[K+].[I-]
Especificaciones
1330°C
681°C
IK
14,7643
Soluble in water
[K+].[I-]
166.003
CHEBI:8346
99%
1.677
3.12
Potassium iodide
7681-11-0
MFCD00011405
potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
potassium ; iodure
4875
166.01
Odorless
Air and light sensitive
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
P260-P264b-P270-P314-P501c
H372
missing translation for 'einecsNumber' : 231-659-4
missing translation for 'rtecsNumber' : TT2975000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous argon
Nombre del producto
  • Potassium iodide
Palabra de advertencia
  • Dangers
Clasificación
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Indicaciones de peligro
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Consejos de prudencia
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P314-Consulter un médecin en cas de malaise.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contient: potassium iodide
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche