Learn More
Iodure de potassium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11424020
Iodure de potassium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11424020
50 g
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
5000 g
Code produit. 11424020
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A12704.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’iodure de potassium est utilisé dans les formulations pharmaceutiques et dans la photographie argentique comme source d’iode. Il est largement utilisé comme réactif analytique dans les tritations iodométriques. Outre son application comme source d’iodure pour produire des composés organo-iodés comme dans les réactions de Sandmeyer, l’iodure de potassium s’utilise souvent comme catalyseur nucléophile pour plusieurs réactions d’alkylation.
Solubilité
Soluble dans l’eau
Remarques
En tant qu’agent réducteur doux, il est transformé en iode par des réactifs oxydants. L’iodure de potassium doit être manipulé avec des gants, car il est légèrement irritant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7681-11-0
Formule moléculaire IK
Poids moléculaire (g/mol) 166.003
Numéro MDL MFCD00011405
Clé InChI NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodideAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 4875
ChEBI CHEBI:8346
Nom IUPAC potassium ; iodure
SMILES [K+].[I-]
Spécification
Point d’ébullition 1330°C
Nom chimique ou matériau Potassium iodide
Point de fusion 681°C
Quantité 50 g
Merck Index 14,7643
Informations sur la solubilité Soluble in water
Poids de la formule 166.01
Pourcentage de pureté 99%
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.677
Sensibilité Air and light sensitive
Densité 3.12
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10252492 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/09/2024 Catalog NumberA12704.18,A12704.0I,A12704.30,A12704.0B
Numéro de lot10252491 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/09/2024 Catalog NumberA12704.18,A12704.0I,A12704.30,A12704.0B
Numéro de lot10250093 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/04/2024 Catalog NumberA12704.18,A12704.0I,A12704.30,A12704.0B
Numéro de lot10248384 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/11/2023 Catalog NumberA12704.18,A12704.0I,A12704.30,A12704.0B
Numéro de lot10246673 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/05/2023 Catalog NumberA12704.18,A12704.0I,A12704.30,A12704.0B
compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium iodide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P314-Consulter un médecin en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: potassium iodide
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Iodure de potassium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >