Learn More
Iodure de potassium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
50g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’iodure de potassium est utilisé dans les formulations pharmaceutiques et dans la photographie argentique comme source d’iode. Il est largement utilisé comme réactif analytique dans les tritations iodométriques. Outre son application comme source d’iodure pour produire des composés organo-iodés comme dans les réactions de Sandmeyer, l’iodure de potassium s’utilise souvent comme catalyseur nucléophile pour plusieurs réactions d’alkylation.
Solubilité
Soluble dans l’eau
Remarques
En tant qu’agent réducteur doux, il est transformé en iode par des réactifs oxydants. L’iodure de potassium doit être manipulé avec des gants, car il est légèrement irritant.
L’iodure de potassium est utilisé dans les formulations pharmaceutiques et dans la photographie argentique comme source d’iode. Il est largement utilisé comme réactif analytique dans les tritations iodométriques. Outre son application comme source d’iodure pour produire des composés organo-iodés comme dans les réactions de Sandmeyer, l’iodure de potassium s’utilise souvent comme catalyseur nucléophile pour plusieurs réactions d’alkylation.
Solubilité
Soluble dans l’eau
Remarques
En tant qu’agent réducteur doux, il est transformé en iode par des réactifs oxydants. L’iodure de potassium doit être manipulé avec des gants, car il est légèrement irritant.
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | 1330°C |
| Nom chimique ou matériau | Potassium iodide |
| Point de fusion | 681°C |
| Quantité | 1000 g |
| Merck Index | 14,7643 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water |
| Poids de la formule | 166.01 |
| Pourcentage de pureté | 99% |
| Odeur | Odorless |
| Indice de réfraction | 1.677 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Potassium iodide
- Dangers
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P314-Consulter un médecin en cas de malaise.
- MIXTURE LIST-Contient: Potassium iodide